Få mere at vide
Invitrogen™ Menneskeligt Nociceptin/Orphanin FQ-kit ELISA
Beskrivelse
Human Orphanin FQ/Nociceptin (OFQ/N) ELISA kvantificerer OFQ/N i serum, plasma og andre biologiske væsker. Princippet for metoden Human Orphanin FQ/Nociceptin (OFQ/N) fastfasesandwich ELISA (enzymforbundet immunosorbent-assay) er designet til at måle mængden af målet, der er bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er forudbelagt i brøndene i den medfølgende mikroplade. Prøver tilsættes derefter disse brønde og binder sig til det immobiliserede (fangst-)antistof. Sandwichen dannes ved, at det andet (detektor-)antistof binder sig til målet på et andet epitop end fangstantistoffet. Et antistof konjugeret med enzym binder den dannede sandwich. Efter inkubation og vask fjernes mikropladen for ubundne stoffer. Streng validering: Hver produceret batch af dette ELISA kit kvalitetstestes for kriterier som følsomhed, specificitet, præcision og lod-til-lot-konsistens. Se manualen for mere information om validering. Kun til forskningsbrug. Ikke til brug i diagnostiske procedurer. Ikke til videresalg uden udtrykkelig tilladelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 4.69-300 pg/mL |
| Assay følsomhed | 2.81 pg/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Immunoassay-kitformat | Sandwich ELISA Kit |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Cellelysater, Plasma, Serum, Vævshomogenater |
| Målarter | ADN |
| Til brug med (udstyr) | Absorptionsmikropladelæser |
| Gene Alias | N/OFQ; OFQ/NN/OFQ; OFQ/N; |
| Interassay CV | <10% |
| Vis mere |