Få mere at vide
Human NME4 knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32141975 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32141975 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2585361Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Human NME4 knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: NME4 knockout HEK-293T