Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ Human NGAL Platinum ELISA Kit
Mængde:
96 prøver
Pakningsstørrelse:
96 tests
Beskrivelse
Indeholder
Aluminiumspose(r) med en mikrobrøndplade belagt med monoklonalt antistof mod human NGAL
Platinum Kits gennemgår strenge interne udviklings-, fremstillings- og kvalitetsvalideringsprocesser, der sikrer højest mulig produktydelse og optimal parti-til-lot-konsistens.
Tekniske data
Tekniske data
| Assay følsomhed | 6.5pg/mL |
| Prøvetype | Cellekultursupernatant, Plasma (EDTA, citrat, heparin), Serum |
| Målarter | ADN |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Mængde | 96 prøver |
| Prøvevolumen | 50μ L |
| Synonym | Lipocalin-2, LCN2, 24p3, MSFI, NGAL, onkogen 24p3, neutrofil gelatinase-associeret lipocalin |
| Mål | NGAL |