Få mere at vide
Invitrogen™ Menneskeligt NF-L ELISA kit
Beskrivelse
Human NF-L ELISA Kit er en enzymbundet immunosorbent-assay til kvantitativ detektion af humant NF-L i CSF, serum og plasma (citrat og heparin) samt cellekultur-supernatanter (CCS).
Neurofilamenter er involveret i vedligeholdelsen af neuronal kaliber og er de intermediære filamentproteiner, der findes specifikt i neuroner, og består overvejende af tre hovedproteiner kaldet NF-L, NF-M og NF-H. Ligesom de fleste andre intermediære filamentproteiner (IFP'er) er udtrykket af de forskellige neuronale IFP'er både vævsspecifikt og udviklingsmæssigt reguleret. NF-L er den lette eller lavmolekylære mikrofilament-subunit og kører på SDS-PAGE-geler ved cirka 70 kDa. Neurofilament er de 10 nm eller intermediære filamentproteiner, der findes specifikt i neuroner, og består overvejende af tre hovedproteiner kaldet NF-L, NF-M og NF-H. NF-H er den tunge eller højmolekylære mikrofilament-underenhed og kører på SDS-PAGE-geler i området 180-220 kDa, med visse variationer i forskellige arter.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | P07196, P08551, P19527 |
| Analyseområde | 1.6-1200 |
| Assay følsomhed | 0.8 pg/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Immunoassay-kitformat | Sandwich ELISA Kit |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Cerebrospinalvæske, Plasma, Serum, Supernatant |
| Målarter | ADN, Mus, Rotte |
| Til brug med (udstyr) | Absorptionsmikropladelæser |
| Gene Alias | 68 kDa neurofilamentprotein; AI847934; CMT1F; CMT2E; FLJ53642; let molekylvægts neurofilamentprotein; mikro glutaminsyre-rigt protein; NEF3; NEFL; NEFL. L; neurofilament; neurofilament 3; neurofilament L-underenhed; neurofilamentlys; neurofilamentlys polypeptid; neurofilamentprotein; neurofilamentprotein L; neurofilamentprotein, lyskæde; neurofilament underenhed NF-L; neurofilament triplet L-protein; neurofilament, lys L homeolog; neurofilament, lys polypeptid; neurofilament, lys polypeptid; neurofilament, lys polypeptid 68 kDa; neurofilament, lys polypeptid L homeolog; neurofilament-L; neurofilament-lys; Nf68; NFL; N-FL; NF-L; NFM; NF-M; NLC; OTTHUMP00000196614; PPP1R110; proteinphosphatase 1, regulatorisk underenhed 110; XELAEV_18018673mg; XNF-L68 kDa neurofilamentprotein; AI847934; CMT1F; CMT2E; FLJ53642; let molekylvægt neurofilamentprotein; mikro glutaminsyre-rigt protein; NEF3; NEFL; NEFL. L; neurofilament; neurofilament 3; neurofilament L-underenhed; neurofilamentlys; neurofilamentlys polypeptid; neurofilamentprotein; neurofilamentprotein L; neurofilamentprotein, lyskæde; neurofilament-underenhed NF-L; neurofilament triplet L-protein; neurofilament, lys L homeolog; neurofilament, lys polypeptid; neurofilament, lys polypeptid 68kDa; neurofilament, lys polypeptid L homeolog; neurofilament-L; neurofilament-lys; Nf68; NFL; N-FL; NF-L; NFM; NF-M; NLC; OTTHUMP00000196614; PPP1R110; protein phosphatase 1, regulatorisk underenhed 110; XELAEV_18018673mg; XNF-L; |
| Vis mere |