Få mere at vide
R&D Systems™ Human Neuroligin 4X/NLGN4X (NP_001269074.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18482380
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18482380 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18482380 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3229
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5560.00 DKK
    5256.30 DKK / 10µg
    Spare 303.70 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gene Neuroligin 4X/NLGN4X
Adgangsnummer NP_001269074.1
Gen-id (Entrez) 57502
Gene Alias ASPGX2, AUTSX2, HLNX, HNL4X, HNLX, KIAA1260AUTSX2, MGC22376, neuroligin 4, X-linked, NL4, NLGN, NLGN4, NLGN4neuroligin 4, NLGN4X, X-linked
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Human
Mængde 10 μg