Få mere at vide
R&D Systems™ Human NEURL1/NEURL (NP_004201.3) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18710637
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18710637 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18710637 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2170.00 DKK
    2051.70 DKK / 10µg
    Spare 118.30 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Tekniske data
Gene NEURL
Adgangsnummer NP_004201.3
Gen-id (Entrez) 9148
Gene Alias h-neu, h-neuralized 1, neu, neu-1, neuralized (Drosophila)-like, neuralized homolog (Drosophila), neuralized-like protein 1 A, NEURL1A, NEURL1neuralized-like (Drosophila), RING finger protein 67, RNF67bA416N2.1
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Mængde 10 μg