Få mere at vide
Molecular Probes™ Human Neural Stamcelle Immuncytokemi Kit
Beskrivelse
De Molecular Probes™ Human Neural Stem Cell Immunocytochemistry Kit muliggør praktisk billedbaseret analyse af fire almindelige markører for humane neurale stamceller (NSC'er): nestin, PAX6, SOX1 og SOX2 . Dette komplette immuncytokemi (ICC) kit inkluderer et optimeret sæt af primære og sekundære antistoffer, en nuklear DNA-farvning og alle de nødvendige buffere for at fuldføre farvningsprotokollen.
Human Neural Stem Cell Immunocytochemistry Kit kan nemt skaleres til enhver kulturplade, skål eller objektglasformat og leveres med reagenser, der er tilstrækkelige til at køre 20 prøver med et μ50 L farvningsvolumen.
Bekræft ekspression af centrale neurale stamcellemarkører med meget specifikke antistoffer
Få flere oplysninger pr. prøve ved at måle mere end én markør ad gangen
Generer smukke multipleksede billeder med minimal indsats
Behandl prøver med tillid ved hjælp af en komplet& optimeret sæt af
ICC-reagenser Bekræft ekspression af
NSC-markører Antistofferne inkluderet i sættet er omhyggeligt udvalgt til høj ydeevne i ICC-analyse af NSC'er. Disse antistoffer er velegnede til karakterisering af NSC'er genereret vha Gibco™ PSC Neural Induktion Medium.
Få flere oplysninger pr. prøve
Spar tid og dyrebar prøve. Antistofkombinationerne i dette kit er designet til at muliggøre samtidig vurdering af to markører ad gangen (f.eks. nestin& SOX2 eller SOX1& PAX6) sammen med nuklear DNA-farvning.
Generer smukke multipleksede billeder
drevet af den overlegne ydeevne af lysstærke, fotostabile Alexa Fluor™ farvestoffer, muliggør dette sæt erhvervelse af smukke multipleksede billeder af NSC-markørudtryk ved hjælp af almindeligt tilgængelige blå, grønne og orange/røde filtersæt.
Procesprøver med sikkerhed Forudtestede fikserings
-, permeabiliserings-, blokerings- og vaskebuffere giver dig mulighed for at fokusere på at besvare videnskabelige spørgsmål i stedet for at bruge tid på at bestemme reagenskompatibilitet.
Human Neural Stem Cell Immunocytochemistry Kit kan nemt skaleres til enhver kulturplade, skål eller objektglasformat og leveres med reagenser, der er tilstrækkelige til at køre 20 prøver med et μ50 L farvningsvolumen.
ICC-reagenser Bekræft ekspression af
NSC-markører Antistofferne inkluderet i sættet er omhyggeligt udvalgt til høj ydeevne i ICC-analyse af NSC'er. Disse antistoffer er velegnede til karakterisering af NSC'er genereret vha Gibco™ PSC Neural Induktion Medium.
Få flere oplysninger pr. prøve
Spar tid og dyrebar prøve. Antistofkombinationerne i dette kit er designet til at muliggøre samtidig vurdering af to markører ad gangen (f.eks. nestin& SOX2 eller SOX1& PAX6) sammen med nuklear DNA-farvning.
Generer smukke multipleksede billeder
drevet af den overlegne ydeevne af lysstærke, fotostabile Alexa Fluor™ farvestoffer, muliggør dette sæt erhvervelse af smukke multipleksede billeder af NSC-markørudtryk ved hjælp af almindeligt tilgængelige blå, grønne og orange/røde filtersæt.
Procesprøver med sikkerhed Forudtestede fikserings
-, permeabiliserings-, blokerings- og vaskebuffere giver dig mulighed for at fokusere på at besvare videnskabelige spørgsmål i stedet for at bruge tid på at bestemme reagenskompatibilitet.
Tekniske data
Tekniske data
| Konjugeret | Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 594 |
| Mængde | 20 prøver |
| Indhold og opbevaring | Indeholder: |
| Produkttype | Immuncytokemi-sæt |