Få mere at vide
R&D Systems™ Human Netrin-G2a (NP_115925) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18790619
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18790619 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18790619 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC2780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2500.00 DKK
    2362.50 DKK / 10µg
    Spare 137.50 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Tekniske data
Adgangsnummer NP_115925
Gen-id (Entrez) 84628
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date
Arter Human
Mængde 10 μg