missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Human NEIL1 knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit

Artikelnummer. 32154322 Shop alle Abcam produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 32154322 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2589961Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Human NEIL1 knockout HEK-293T cell/tissue lysate.

  • Species: Human
  • Tissue: NEIL1 knockout HEK-293T
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.