Få mere at vide
Invitrogen™ Human Nectin-2/CD112 ELISA Kit
Mængde:
10 x 96 tests
Beskrivelse
Dette gen koder for et enkeltpassage type I membranglycoprotein med to Ig-lignende C2-type domæner og et Ig-lignende V-type domæne. Dette protein er en af plasmamembrankomponenterne i adherens junctions. Det tjener også som en indgang for visse mutantstammer af herpes simplex-virus og pseudorabies-virus, og det er involveret i celle-til-celle-spredning af disse vira. Variationer i dette gen er blevet forbundet med forskelle i sværhedsgraden af multipel sklerose. Alternative transkriptionelle splejsningsvarianter, der koder for forskellige isoformer, er blevet karakteriseret.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | Q92692 |
| Analyseområde | 0,05 til 10 ng/ml |
| Assay følsomhed | 0.05 ng/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Supernatant |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Gen-id (Entrez) | 5819 |
| Gen symbol | NECTIN2 |
| Interassay CV | <12% |
| Vis mere |