Få mere at vide
Invitrogen™ Human Nectin-2/CD112 ELISA Kit
Artikelnummer. 17105109
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
Pakke med 96
Artikelnummer. 17105109
Brand: Invitrogen™ EH331RBX5
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Human Nectin-2/CD112 kvantificerer human Nectin-2/CD112 i serum, plasma, supernatant. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant humant Nectin-2/CD112.
Dette gen koder for et enkeltpassage type I membranglycoprotein med to Ig-lignende C2-type domæner og et Ig-lignende V-type domæne. Dette protein er en af plasmamembrankomponenterne i adherens junctions. Det tjener også som en indgang for visse mutantstammer af herpes simplex-virus og pseudorabies-virus, og det er involveret i celle-til-celle-spredning af disse vira. Variationer i dette gen er blevet forbundet med forskelle i sværhedsgraden af multipel sklerose. Alternative transkriptionelle splejsningsvarianter, der koder for forskellige isoformer, er blevet karakteriseret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer AI325026; AI987993; Cd112; Herpes virus indtrængen mediator B; herpesvirus indgangsmediator B; herpesvirus indgangsprotein B; hveB; mHveB; Mph; murint herpesvirus indgangsprotein B; murint herpesvirus indgangsprotein B; nektincelleadhæsionsmolekyle 2; NECTIN2; Nectin-2; Poliovirus receptor homolog; poliovirus-receptorrelateret 2; poliovirus receptor-lignende 2; poliovirus-receptor-relateret 2; poliovirus receptor-relateret 2 (herpesvirus indgangsmediator B); poliovirus receptor-relateret protein 2; poliovirus følsomhed; PRR2; Pvr; Pvrl2; PVRR2; Pvs
Analyseområde 0,05 til 10 ng/ml
Assay følsomhed 0.05 ng/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 5819
Gen symbol NECTIN2
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 5 x 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Mål Nektin 2
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min