Få mere at vide
Human NARF (IOP2) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32156403 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32156403 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2632721Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Human NARF (IOP2) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: NARF (IOP2) knockout HeLa