missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Human MVB12A (FAM125A) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit

Artikelnummer. 32157617 Shop alle Abcam produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 32157617 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2632671Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Human MVB12A (FAM125A) knockout HeLa cell/tissue lysate.

  • Species: Human
  • Tissue: MVB12A (FAM125A) knockout HeLa
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.