Få mere at vide
Novus Biologicals™ Human Multiple Tumor Tissue MicroArray (Tumor)
Artikelnummer. 18627676 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
5 Slides
Artikelnummer. Mængde
18627676 5 Slides
1 options
Artikelnummer. 18627676 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBP242056
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5615.00 DKK
    5309.85 DKK / Pakke med 5
    Spare 305.15 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tissue arrays are 4 - 6 um in thickness, and mounted on positively charged glass slides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 Slides
Arter Human
Til brug med (applikation) Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin