Få mere at vide
Novus Biologicals™ Human Multiple Tumor Tissue MicroArray (Tumor)
Artikelnummer. 18682780
Skift visning
Mængde:
5 Slides
Artikelnummer. Mængde
18682780 5 Slides
1 options
Artikelnummer. 18682780 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBP278108
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6925.00 DKK
    6549.90 DKK / Pakke med 5
    Spare 375.10 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
The panel contains 5 to 8 different tissues on one slide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 Slides
Arter Human
Til brug med (applikation) Please bake slides at 60C for 30 minutes before use.