Få mere at vide
Novus Biologicals™ Human Multiple Tumor Tissue MicroArray (Tumor)
Artikelnummer. 18691199 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
2 Slides
Artikelnummer. Mængde
18691199 2 Slides
1 options
Artikelnummer. 18691199 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBP242052
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3760.00 DKK
    3552.15 DKK / Pakke med 2
    Spare 207.85 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tissue arrays are 4 - 6 um in thickness, and mounted on positively charged glass slides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 2 Slides
Arter Human
Til brug med (applikation) Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin