Få mere at vide
Novus Biologicals™ Human Multi-tissue Tissue MicroArray (Alzheimer's)
Artikelnummer. 18677621
Skift visning
Mængde:
5 Slides
Artikelnummer. Mængde
18677621 5 Slides
1 options
Artikelnummer. 18677621 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBP278121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7595.00 DKK
    7184.10 DKK / Pakke med 5
    Spare 410.90 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
The panel contains 5 to 8 different tissues on one slide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 Slides
Arter Human
Til brug med (applikation) Please bake slides at 60C for 30 minutes before use.