Få mere at vide
Abcam Human MRPL2 knockout HEK-293T cellelinje
Artikelnummer. 32158017 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
2 x 1.000.000 celler
Artikelnummer. Mængde
32158017 2 x 1.000.000 celler
1 options
Artikelnummer. 32158017 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2666982x1000000Cells_
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
MRPL2 KO-cellelinje kan bestilles. KO valideret. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, 100 bp deletion i exon 1 og 43 bp indsættelse i exon 1 og 7 bp deletion i exon 1. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 Cel...
MRPL2 KO-cellelinje kan bestilles. KO valideret. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, 100 bp deletion i exon 1 og 43 bp indsættelse i exon 1 og 7 bp deletion i exon 1. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/hætteglas. For kun at bestille knockout-celler: vælg 1000000 celler/hætteglas.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Mængde 2 x 1.000.000 celler