Få mere at vide
Proteintech™ Menneske/mus SMN ELISA Kit
Product Code. 16831456 Shop All Proteintech Products
Change view
Click to view available options
Målarter:
ADN, Mus
Product Code. Målarter
16831456 ADN, Mus
1 options
Product Code. 16831456 Supplier Proteintech™ Supplier No. KE0002796T
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
KE00027 er en fastfase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). SMN ELISA kit er designet til kvantitativ bestemmelse af SMN i prøver af human og mus oprindelse
  • Et antistof specifikt for SMN er blevet præcoatet på mikrobrøndene.
  • SMN-proteinet i prøver fanges af det coatede antistof efter inkubation. Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof specifikt for SMN for at påvise det opfangede SMN-protein.
  • Til signaludvikling tilsættes peberrodsperoxidase (HRP)-konjugeret antistof, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens.
  • Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudviklingen, og farveintensiteten, som er proportional med mængden af bundet protein, kan måles ved 450 nm med korrektionsbølgelængden sat til 630 nm.
  • Survival Motor Neuron (SMN) protein, der kræves til effektiv samling af små nukleare ribonucleoprotein (snRNP) komplekser, kodes af næsten identiske telomere og centromere former af henholdsvis SMN gen.
  • Både SMN1- og SMN2-generne udtrykker SMN-protein, men mængden af funktionelt fuldlængde-protein produceret af SMN2 er meget mindre end den, der produceres af SMN1 på grund af den alternative splejsning.
  • SMN-genet udtrykkes konstitutivt i en bred vifte af væv, herunder hjerne, nyre, lever og rygmarv, mens motorneuroner er særligt sårbare over for reducerede SMN-proteinniveauer. Deletion eller mutationel inaktivering af SMN1-genet forårsager spinal muskelatrofi (SMA ), en dødelig genetisk sygdom karakteriseret ved tab af motoriske neuroner i rygmarven.
  • Fraværet af SMN1 kan delvist kompenseres for af SMN2, og SMN2-ekspressionsniveauet er forbundet med SMA sværhedsgrad. Dette sæt er til kvantitativ bestemmelse af SMN-proteinniveau in vivo.
Specifications
Adgangsnummer NP_059107
Analyseområde 62,5 til 4000 pg/ml
Assay følsomhed 6 pg/mL
Certificeringer/compliance ISO 13485
Detektionsmetode Sandwich ELISA , Dobbelt antistof
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Målarter ADN, Mus
Gen-id (Entrez) 6607
Værtsarter Menneske/mus
Immunoassay Kit Grade Fast stof
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
Samlet analysetid 3.5 hr.
UniProt ID Q16637
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 96TEST Human B7-H3/CD276 ELISA Kit
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine