Få mere at vide
Proteintech™ Menneske/mus/rotte GDF-8 ELISA Kit
Shop alle Proteintech produkter
Målarter:
ADN, Mus, Rotte
Pakningsstørrelse:
96 tests
Beskrivelse
- Growth Differentiation Factor 8 (GDF-8), også kaldet myostatin, er et medlem af den transformerende vækstfaktor (TGF)-β superfamilie. GDF-8 udtrykkes specifikt under embryonal udvikling og i voksen skeletmuskulatur, der fungerer som et negativt regulerende protein.
- GDF-8 udtrykkes også i det menneskelige reproduktionssystem, såsom i granulosaceller, follikulær væske og trofoblaster. Derudover har GDF-8 også funktioner i hjerte og fedtvæv og er relateret til interstitiel fibrose i hjertet, human cancer kakeksi og aktivering af inflammatoriske cytokiner og insulinresistens.
- Analysen genkender GDF-8 fra mennesker, mus og rotter. Et antistof specifikt for GDF-8 er blevet præ-coatet på mikrobrøndene. GDF-8-proteinet i prøver fanges af det coatede antistof efter inkubation. Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof af biotinyleret specifikt for GDF-8 for at påvise det indfangede GDF-8-protein.
- Til signaludvikling tilsættes Streptavidin-HRP, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens. Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudviklingen, og farveintensiteten, som er proportional med mængden af bundet protein, kan måles ved 450 nm med korrektionsbølgelængden sat til 630 nm.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | BC074757 |
| Analyseområde | 15,6 til 1000 pg/mL, 31,25 til 2000 pg/ml |
| Assay følsomhed | 2.3 pg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 13485 |
| Detektionsmetode | Sandwich ELISA , Dobbelt antistof |
| Immunoassay-kitformat | Belagt ELISA Kit |
| Prøvetype | Plasma, Serum |
| Substrater | DAB |
| Målarter | ADN, Mus, Rotte |
| Gen-id (Entrez) | 2660 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 96TEST Human/Mouse/Rat GDF-8 ELISA Kit
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P330-Skyl munden.
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine