Beskrivelse
Human/Mouse /Rat ERK2 ELISA Kit er et enkeltvask 90-minutters Simplestep, der bruges til at kvantificere Human/Mouse /Rat ERK2 med en følsomhed på 18,483 pg/ml. Assayen bruger en simpel mix-wash-read protokol med kun én inkubation og ét vasketrin.
- Kolorimetrisk sandwich ELISA - 450 nm aflæsning: virker på enhver standard pladelæser
- Forskellige formater til forskellige behov: 10x96 plader til storordrer og 384-brøndplader til højere gennemstrømning
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 78,125 til 5000 pg/ml |
| Assay følsomhed | 18.483 pg/mL |
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Detekterbare analytter | Mapk1 (ERK2) |
| Assay | Menneske/Mus/Rotte ERK2-kit ELISA |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
| Immunoassay-kitformat | Sandwich ELISA Kit |
| Produkttype | Sandwich ELISA |
| Prøvetype | Cellelysater, Vævsekstrakter |
| Tilstrækkelig til | 96 prøver |
| Vis mere |