Få mere at vide
Lonza™ Menneskelig monocyt Nucleofector™ Kit
:
2,25 ml Nucleofector™ Opløsning til humane monocytter, 0,5 ml supplement 1, 30μ g pmaxGFP™ Vektor (0,5μ g/μ L i 10 mM Tris pH 8,0), 25 x aluminiumskuvetter (100μ L), 25 x engangspipetter
Beskrivelse
- Høj transfektionseffektivitet for primære celler.
- Celler opretholder funktionalitet efter transfektion.
- Applikationer:
- Transfektion af cellenumre i intervallet 2x 10 5 til 2x107 celler.
- Transfektion med lav gennemstrømning i en enkelt kuvette.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Vektor | pmaxGFP™ |
| Til brug med (udstyr) | Nucleofector™ I/II/2b-enhed |
| Til brug med (applikation) | Effektiv transfektion af primære humane monocytter |
| Inkluderer | Nucleofector™ Opløsning til humane monocytter, supplement 1, pmaxGFP™ Vektor (0,5μ g/μ L i 10 mM Tris pH 8,0), aluminiumskuvetter, engangspipetter |
| Antal reaktioner | 25 |
| pH | 8 |
| Mængde | 2,25 ml Nucleofector™ Opløsning til humane monocytter, 0,5 ml supplement 1, 30μ g pmaxGFP™ Vektor (0,5μ g/μ L i 10 mM Tris pH 8,0), 25 x aluminiumskuvetter (100μ L), 25 x engangspipetter |