Få mere at vide
Invitrogen™ Menneskelig MMP9 ELISA Kit
Beskrivelse
Indeholder
Aluminium pouch(es) with a Microwell Plate coated with monoclonal antibody to human MMP-9
Biotin-Conjugate anti-human MMP-9 polyclonal antibody
Streptavidin-HRP
Human MMP-9 Standard lyophilized, 30ng/mL upon reconstitution
Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20)
Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
Stop Solution (1M Phosphoric acid)
Blue-Dye
Green-Dye
Red-Dye
Adhesive Films
Human Matrix Metalloproteinase 9 (Hu MMP-9) ELISA kvantificerer Hu MMP-9 i humant serum, plasma, bufferopløsning eller cellekulturmedium. Analysen vil eksklusivt genkende både naturlig og rekombinant Hu MMP-9. Metodens princip The Human MMP-9 solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | P14780 |
| Analyseområde | 0,23 til 15,0 ng/ml |
| Assay følsomhed | 0.05 ng/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Supernatant |
| Målarter | ADN |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Gen-id (Entrez) | 4318 |
| Vis mere |