Få mere at vide
Invitrogen™ Menneskelig MMP9 ELISA Kit
Artikelnummer. 15571487
Mængde:
10 x 96 tests
96 prøver
Pakningsstørrelse:
96 tests
Pakke med 10
Artikelnummer. 15571487
Brand: Invitrogen™ BMS20162
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Indeholder
Aluminium pouch(es) with a Microwell Plate coated with monoclonal antibody to human MMP-9
Biotin-Conjugate anti-human MMP-9 polyclonal antibody
Streptavidin-HRP
Human MMP-9 Standard lyophilized, 30ng/mL upon reconstitution
Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20)
Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
Stop Solution (1M Phosphoric acid)
Blue-Dye
Green-Dye
Red-Dye
Adhesive Films
ELISA
Human Matrix Metalloproteinase 9 (Hu MMP-9) ELISA kvantificerer Hu MMP-9 i humant serum, plasma, bufferopløsning eller cellekulturmedium. Analysen vil eksklusivt genkende både naturlig og rekombinant Hu MMP-9. Metodens princip The Human MMP-9 solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
MMP9 (matrix metallopeptidase 9, GELB, CLG4B) er en matrix metalloproteinase, en familie af zink- og calciumafhængige endopeptidaser, der nedbryder ekstracellulære matrixproteiner. MMP9 udskilles som et 92 kDa zymogen, og spaltning af pro-MMP9 resulterer i det aktive enzym med en molekylvægt på 82 kDa. MMP9 har et gelatinebindende domæne bestående af tre fibronectin type II enheder, et katalytisk domæne indeholdende zinkbindingsstedet, et prolinrigt type V kollagen-homologt domæne og et hæmoexin-lignende domæne. MMP9 produceres af monocytter, makrofager, neutrofiler, keratinocytter, fibroblaster, osteoklaster og endotelceller og er involveret i inflammatoriske responser, vævsremodellering, sårheling, tumorvækst og metastaser. MMP9 leveres af knoglemarvs-afledte celler og bidrager til hudkræft. Yderligere nedbryder MMP9 type IV og V kollagener. Undersøgelser i rhesusaber tyder på, at enzymet er involveret i IL-8-induceret mobilisering af hæmatopoietiske progenitorceller fra knoglemarv, og murine undersøgelser tyder på en rolle i tumorassocieret vævsomdannelse. Undersøgelser har vist, at forhøjet MMP9 er forbundet med progression af idiopatisk atrieflimren og aortaaneurisme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P14780
Analyseområde 0,23 til 15,0 ng/ml
Assay følsomhed 0.05 ng/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 4318
Gen symbol CLG4B,GELB,MANDP2,MMP-9
Interassay CV 10.2%
Intraassay CV 7.3
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Prøve fortynder, Analysebufferkoncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Kontrolelementer, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 10μ L, Serum 10μ L, Supernatant 10μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym 92 kDa gelatinase, gelatinase B, GELB
Mål MMP-9
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 3 timer 10 min
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Human MMP-9 Platinum ELISA
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Phosphoric acid