Få mere at vide
Invitrogen™ Human MMP-12 ELISA Kit
Mængde:
10 x 96 tests
5 x 96 prøver
96 prøver
Beskrivelse
Human MMP-12 kvantificerer human MMP-12 i serum, plasma, supernatant. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant humant MMP-12.
Proteiner af matrix metalloproteinase (MMP) familien er involveret i nedbrydningen af ekstracellulær matrix i normale fysiologiske processer, såsom embryonal udvikling, reproduktion og vævsremodellering, såvel som i sygdomsprocesser, såsom arthritis og metastaser. De fleste MMP'er udskilles som inaktive proproteiner, der aktiveres, når de spaltes af ekstracellulære proteinaser. Det menes, at proteinet kodet af dette gen spaltes i begge ender for at give det aktive enzym, men denne behandling er ikke blevet fuldstændig beskrevet. Enzymet nedbryder opløseligt og uopløseligt elastin. Det kan spille en rolle i aneurismedannelse, og undersøgelser på mus tyder på en rolle i udviklingen af emfysem. Genet er en del af en klynge af MMP-gener, som lokaliseres til kromosom 11q22. 3.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | 3.4.24.65; AV378681; HME; Makrofagelastase; Makrofager metallolastase; makrofag-metalloelastase; matrix metallo protease; matrix metallopeptidase 12; matrix metallopeptidase 12 (makrofag elastase); matrix metalloproteinase 12; matrix metalloproteinase 12 (makrofag elastase); matrix metalloproteinase-12; MIG; MGC138506; Mme; Mmel; MMP; MMP12; MMP-12; MMP'er |
| Analyseområde | 0,04 til 10 ng/ml |
| Assay følsomhed | 0.04 ng/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Supernatant |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Gen-id (Entrez) | 4321 |
| Gen symbol | Mmp12 |
| Interassay CV | <12% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.