Få mere at vide
Invitrogen™ Human MMP-12 ELISA Kit
Artikelnummer. 17155099
Mængde:
10 x 96 tests
5 x 96 prøver
96 prøver
Artikelnummer. 17155099
Brand: Invitrogen™ EH327RBX5
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Human MMP-12 kvantificerer human MMP-12 i serum, plasma, supernatant. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant humant MMP-12.
Proteiner af matrix metalloproteinase (MMP) familien er involveret i nedbrydningen af ekstracellulær matrix i normale fysiologiske processer, såsom embryonal udvikling, reproduktion og vævsremodellering, såvel som i sygdomsprocesser, såsom arthritis og metastaser. De fleste MMP'er udskilles som inaktive proproteiner, der aktiveres, når de spaltes af ekstracellulære proteinaser. Det menes, at proteinet kodet af dette gen spaltes i begge ender for at give det aktive enzym, men denne behandling er ikke blevet fuldstændig beskrevet. Enzymet nedbryder opløseligt og uopløseligt elastin. Det kan spille en rolle i aneurismedannelse, og undersøgelser på mus tyder på en rolle i udviklingen af emfysem. Genet er en del af en klynge af MMP-gener, som lokaliseres til kromosom 11q22. 3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer 3.4.24.65; AV378681; HME; Makrofagelastase; Makrofager metallolastase; makrofag-metalloelastase; matrix metallo protease; matrix metallopeptidase 12; matrix metallopeptidase 12 (makrofag elastase); matrix metalloproteinase 12; matrix metalloproteinase 12 (makrofag elastase); matrix metalloproteinase-12; MIG; MGC138506; Mme; Mmel; MMP; MMP12; MMP-12; MMP'er
Analyseområde 0,04 til 10 ng/ml
Assay følsomhed 0.04 ng/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 4321
Gen symbol Mmp12
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 5 x 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Mål MMP12
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.