Få mere at vide
Human MMADHC knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32154441 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32154441 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2585181Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Human MMADHC knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: MMADHC knockout HEK-293T