Få mere at vide
Human MKNK2 (MNK2) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32143880 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32143880 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2585171Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Human MKNK2 (MNK2) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: MKNK2 (MNK2) knockout HEK-293T