Få mere at vide
GIBCO™ Human Microsomes, 20 Donors, Female Donors
Mængde:
0.5 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Target-Based ADME/Tox Assays, Biochemical ADME Assays, Enzymes and Proteins for ADME, Hepatocytes and Hepatic Models, Industrial and Applied Science, Pharma and Biopharma |
| Væv | Liver |
| Mængde | 0.5 mL |
| Cellulær fraktion | Microsomes |
| Værtsarter | Human |
| Koncentration | 20 mg/mL |
| Indhold og opbevaring | Store between -60°C and -85°C. |