Få mere at vide
R&D Systems™ Human MFAP4 (NP_002395) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18728679
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18728679 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18728679 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC2849
Tekniske data
Adgangsnummer NP_002395
Gen-id (Entrez) 4239
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Human
Mængde 10 μg