Få mere at vide
R&D Systems™ Human METTL14 (NP_066012.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18768028
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18768028 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18768028 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC2986
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2620.00 DKK
    2478.00 DKK / 10µg
    Spare 142.00 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gene METTL14
Adgangsnummer NP_066012.1
Gen-id (Entrez) 57721
Gene Alias EC 2.1.1, EC 2.1.1.-, KIAA1627, KIAA1627methyltransferase-like protein 14, methyltransferase like 14
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Human
Mængde 10 μg