Få mere at vide
R&D Systems™ Human Methylcellulose Base Media
Artikelnummer. 18411670
Skift visning
Mængde:
90 ml
Artikelnummer. Mængde
18411670 90 ml
1 options
Artikelnummer. 18411670 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. HSC002
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Defined media for human hematopoietic stem cell growth and differentiation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Methylcellulose Base Media
Produktlinje R&D Systems
Mængde 90 ml
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.