Få mere at vide
R&D Systems™ Human Metabolic Luminex™ Performance Premixed Kit
Mængde:
10 Plex
11 Plex
12 Plex
2 Plex
3 Plex
4 Plex
5 Plex
6 Plex
7 Plex
8 Plex
9 Plex
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 6 Plex |
| Arter | Human |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Indhold og opbevaring | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |