Få mere at vide
Gibco™ Human Melanocyte Growth Supplement-2 (HMGS-2), PMA-fri
Artikelnummer. 10584404
Skift visning
Mængde:
5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10584404 5 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10584404 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. S0165
 Begrænset vare
På lager
Human Melanocyt Growth Supplement-2, PMA-fri (HMGS-2)
En steril, koncentreret (100X) opløsning beregnet til brug med Medium 254 eller Medium 254CF til dyrkning af humane epidermale melanocytter. Hver 5 ml flaske HMGS-2 indeholder alle de vækstfaktorer, hormoner og vævsekstrakter, der er nødvendige for dyrkning af humane epidermale melanocytter og er den korrekte mængde supplement til en 500 ml flaske medium.
Når en 500 ml flaske med medium suppleres med HMGS-2, er slutkoncentrationerne af komponenterne i det supplerede medium:
  • Føtalt bovint serum (0,5 %)
  • Grundlæggende fibroblast vækstfaktor (3 ng/ml)
  • Bovint hypofyseekstrakt (0,2 %)
  • Heparin (3 μg/ml)
  • Hydrocortison (0,18 μg/ml)
  • Rekombinant human insulinlignende vækstfaktor-I (1 g/μml)
  • Transferrin (5 μg/ml)
  • Endothelin-1 (10 nM)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -20 °C).
    Celletype Pattedyrceller
    Koncentration 100 X
    Produkttype Væksttilskud
    Sterilitet Steril
    Produktlinje Kaskadebiologika
    Mængde 5 ml
    Forsendelsestilstand Tøris
    Kilde ADN
    Arter ADN
    Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
    Produkttitel
    Seleccione un problema
    Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.