Få mere at vide
R&D Systems™ human MBTPS1/SKI-1 (NP_003782.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18770977
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18770977 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18770977 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3632
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5215.00 DKK
    4928.70 DKK / 10µg
    Spare 286.30 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Tekniske data
Gene MBTPS1
Gen-id (Entrez) 8720
Gene Alias EC 3.4.21.112, Endopeptidase S1P, KIAA0091MGC138712, membrane-bound transcription factor peptidase, site 1, membrane-bound transcription factor protease, site 1, PCSK8, S1PMGC138711, site-1 protease, SKI1, SKI-1 membrane-bound transcription factor site-1 protease, subtilisin/kexin isozyme-1, Subtilisin/kexin-isozyme 1
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Mængde 10 μg