Få mere at vide
Abcam Human MAT2B (TGR) knockout HEK-293T cellelinje
Artikelnummer. 32157688 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
2 x 1.000.000 celler
Artikelnummer. Mængde
32157688 2 x 1.000.000 celler
1 options
Artikelnummer. 32157688 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2667122x1000000Cells_
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
MAT2B KO-cellelinje kan bestilles. KO valideret. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, 16 bp deletion i exon 1 og 5 bp deletion i exon 1. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/ampulle. For kun at bestille knockou...
MAT2B KO cellelinje kan bestilles. KO valideret. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået ved brug af CRISPR/Cas9, 16 bp deletion i exon 1 og 5 bp deletion i exon 1. For at bestille både knockout og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/vial. For kun at bestille knockout-celler: vælg 1000000 celler/vial'.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Mængde 2 x 1.000.000 celler