Beskrivelse
MAPK8 KO cellelinje kan bestilles. KO valideret af Next Generation Sequencing. Gratis vildtypekontrol tilgængelig. Knockout opnået med CRISPR/Cas9; X = 1 bp indsættelse efter Pro59 af WT-proteinet Frameshift: 100%. For at bestille både knockout- og wild-type kontrolceller: vælg 2 x 1000000 celler/hætteglas. For kun at bestille knockout-celler: vælg 1000000 celler/ampulle.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1.000.000 celler |
| Regulatorisk status | RUO |