Få mere at vide
Human MAP3K11 (MLK3) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32143099 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32143099 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2575171Kit
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Human MAP3K11 (MLK3) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: MAP3K11 (MLK3) knockout HeLa