Få mere at vide
R&D Systems™ Human MAGEA4 (NP_002353) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18783509
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18783509 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18783509 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC2964
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2620.00 DKK
    2478.00 DKK / 10µg
    Spare 142.00 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-10-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gene MAGEA4
Adgangsnummer NP_002353
Gen-id (Entrez) 4103
Gene Alias CT1.4, MAGE-41, MAGE4A, MAGE4B, MAGE-X2, MAGE-X2 antigen, melanoma antigen family A, 4, melanoma-associated antigen 4, member 4
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Human
Mængde 10 μg
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.