Få mere at vide
R&D Systems™ Human Lysyl Oxidase/LOX (NP_002308.2) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18752617
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. 18752617
Brand: R&D Systems™ RDC3248
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Gene LOX
Adgangsnummer NP_002308.2
Gen-id (Entrez) 4015
Gene Alias AAT10, lysyl oxidaseEC 1.4.3.13, MGC105112, protein-lysine 6-oxidase
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Human
Mængde 10 μg