missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
R&D Systems™ Human Lysyl Oxidase Homolog 2 DuoSet ELISA
Beskrivelse
Indeholder
Capture Antibody, Detection Antibody, Recombinant Standard, Streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP)
The Human Lysyl Oxidase Homolog 2 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Lysyl Oxidase Homolog 2/LOXL2.
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 0.375 to 24 ng/mL |
| Detekterbare analytter | Lysyl Oxidase Homolog 2 |
| Assay | Solid Phase ELISA |
| Konjugeret | Biotin |
| Krydsreaktivitet | <50%cross-species reactivity observed with species tested |
| Immunoassay-kitformat | 96-well Strip Plate |
| Produkttype | ELISA Kit |
| Prøvetype | Cell Culture Supernatant |
| Tilstrækkelig til | To run ELISAs on at least 5 x 96-well plates |
| Målarter | Human |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?