Få mere at vide
Novus Biologicals™ Human Lung Whole Tissue Lysate (Adult Whole Primary and Metastatic Tumor Paired)
Artikelnummer. 18166839 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
1 Set
Artikelnummer. Mængde
18166839 1 Set
1 options
Artikelnummer. 18166839 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBL126531
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14945.00 DKK
    14135.10 DKK / 1 sæt
    Spare 809.90 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
The Human Lung Whole Tissue Lysate (Adult Whole Primary and Metastatic Tumor Paired) is derived from human.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Væv Respiratory
Mængde 1 Set
Opbevaringsbuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Matched Pair - Total Protein - Human Primary Tumor and Metastatic Tumor Tissue (PM): Lung
Cellulær fraktion Whole
Vævstilstand Primary and Metastatic Tumor Paired
Krydsreaktivitet Human
Værtsarter Human
Produkttype Human Lung Whole Tissue Lysate (Adult Primary and Metastatic Tumor Paired)
Indhold og opbevaring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadie Adult
Proteintilstand Native
Vis mere Vis mindre
For Research Use Only