Få mere at vide
Novus Biologicals™ Human Lung Whole Tissue Lysate (Adult Whole Pneumonia)
Artikelnummer. 18118619 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
18118619 1 mg
1 options
Artikelnummer. 18118619 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBL126408
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6270.00 DKK
    5929.35 DKK / 1mg
    Spare 340.65 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-10-2026
The Human Lung Whole Tissue Lysate (Adult Whole Pneumonia) is derived from human.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Væv Respiratory
Mængde 1 mg
Opbevaringsbuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Total Protein - Pneumonia: Lung
Cellulær fraktion Whole
Vævstilstand Pneumonia
Krydsreaktivitet Human
Værtsarter Human
Produkttype Human Lung Whole Tissue Lysate (Adult Pneumonia)
Indhold og opbevaring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadie Adult
Proteintilstand Native
Vis mere Vis mindre
For Research Use Only