Få mere at vide
Novus Biologicals™ Human Lung Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Artikelnummer. 18557263 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
18557263 1 mg
1 options
Artikelnummer. 18557263 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NB82059237
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3030.00 DKK
    2863.35 DKK / 1mg
    Spare 166.65 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Tekniske data
Fremstillingsmetode Western Blot, Immunoprecipitation, Electrophoresis, Enzymatic activity analysis, Protein-protein interaction, Tissue specific expression
Mængde 1 mg
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål Lung