Få mere at vide
Novus Biologicals™ Human Lung Whole Tissue Lysate (Adult Whole Asthma)
Artikelnummer. 18786763 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
18786763 1 mg
1 options
Artikelnummer. 18786763 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBL126405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6970.00 DKK
    6588.75 DKK / 1mg
    Spare 381.25 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-10-2026
The Human Lung Whole Tissue Lysate (Adult Whole Asthma) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Western Blot
Væv Respiratory
Mængde 1 mg
Opbevaringsbuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Total Protein - Asthma: Lung
Cellulær fraktion Whole
Vævstilstand Asthma
Krydsreaktivitet Human
Værtsarter Human
Koncentration 5 mg/mL
Produkttype Human Lung Whole Tissue Lysate (Adult Asthma)
Indhold og opbevaring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadie Adult
Proteintilstand Native
Vis mere Vis mindre
For Research Use Only