Få mere at vide
R&D Systems™ Human Lung Tissue MicroArray (Normal)
Code produit 18717793 Tous les produits Bio Techne Produits
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18717793 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP230223
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Applications: Immunohistochemistry-Paraffin
  • Formalin fixed
  • Species: Human
  • Cross reactivity: Human
  • No. of samples: 59
  • No. of patients: 40
  • Core diameter: 2.0mm
  • Section thickness: 4μm
Applications:
Immunohistochemistry-Paraffin
Recommended Storage
Store at 4°C. Do not freeze.
Garantie
1 Year
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Produktlinje Novus
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.