Få mere at vide
Novus Biologicals™ Human Lung Tissue MicroArray (Cancer)
Artikelnummer. 18746163 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
1 Slide
Artikelnummer.
18746163 1 Slide
1 options
Artikelnummer. 18746163 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBP230277
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2525.00 DKK
    2384.55 DKK / Pakke med 1
    Spare 140.45 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Applications: Immunohistochemistry-Paraffin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 59 Carcinoma, adenocarcinoma, carcinosarcoma
Mængde 1 Slide
Arter Human
Vævstilstand Cancer
Type Lung
Til brug med (applikation) Immunohistochemistry-Paraffin
Dimensioner (LxB) 2.0 mm