Få mere at vide
Lonza™ Rotte Neonatal Dorsal Root Ganglion (DRG) Neuroner
Artikelnummer. 11620441
Skift visning
Medieanbefaling:
PNGM™ BulletKit™ Medium
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Medieanbefaling unitSize
11620441 PNGM™ BulletKit™ Medium Hver
1 options
Artikelnummer. 11620441 Leverandør Lonza™ Leverandørnr. RDrg505
Kryokonserveret ampul af rotte neonatale DRG-neuroner indeholdende ≥ 200.000 celler
Kryokonserverede rotte-DRG-celler optøet, dyrket og immunfarvet med anti-Peripherin (grøn) og antiTuj-3 (rød).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Kryokonserveret
Celletype Neurale celler
Form Kryokonserveret
Arter Rotte
Medieanbefaling PNGM™ BulletKit™ Medium
Produkttype Rotte Dorsal Root Ganglion Neuroner
Kilde Rotte Dorsal Root Ganglion Neuroner