Få mere at vide
R&D Systems Human Luminex™ Discovery Assay
Artikelnummer. 30001637
Skift visning
Mængde:
1 Plex
10 Plex
11 Plex
12 Plex
13 Plex
14 Plex
15 Plex
16 Plex
17 Plex
18 Plex
19 Plex
2 Plex
20 Plex
21 Plex
22 Plex
23 Plex
24 Plex
25 Plex
26 Plex
27 Plex
28 Plex
29 Plex
3 Plex
30 Plex
31 Plex
32 Plex
33 Plex
34 Plex
35 Plex
36 Plex
37 Plex
38 Plex
39 Plex
4 Plex
40 Plex
41 Plex
42 Plex
43 Plex
44 Plex
45 Plex
46 Plex
47 Plex
48 Plex
49 Plex
5 Plex
50 Plex
6 Plex
7 Plex
8 Plex
9 Plex
50 product options available for selection
Product selection table with 50 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001637 17 Plex
30001583 14 Plex
30001543 2 Plex
18743167 9 Plex
18701207 5 Plex
30000711 4 Plex
18792114 19 Plex
18722114 13 Plex
18751994 18 Plex
18711994 10 Plex
18722464 12 Plex
18772204 8 Plex
18792234 15 Plex
18782234 11 Plex
18702204 22 Plex
18711924 7 Plex
18752044 16 Plex
18782144 20 Plex
18771844 1 Plex
18752434 21 Plex
18752284 6 Plex
18722004 3 Plex
18791834 35 Plex
18732014 32 Plex
18771944 23 Plex
18792174 33 Plex
18702174 26 Plex
18702104 42 Plex
18772054 28 Plex
18762294 27 Plex
18782364 31 Plex
18782214 30 Plex
18792094 25 Plex
18731834 43 Plex
18772324 24 Plex
18461770 45 Plex
18472310 40 Plex
18421230 37 Plex
18401330 39 Plex
18461520 49 Plex
18492540 44 Plex
18471520 34 Plex
18462550 50 Plex
18482310 47 Plex
18411530 48 Plex
18401230 29 Plex
18471730 38 Plex
18421790 41 Plex
18451260 46 Plex
18451350 36 Plex
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 50 options available.
50 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30001637 Fornitore R&D Systems N. del fornitore LXSAHM17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26570.00 DKK
    25131.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 1438.25 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Luminex bead-based multiplex assays are designed to provide accurate, reproducible results for every target analyte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Mængde 17 Plex
Arter Human
Bindende mål Multiplex Cytokine Assay Kits
Gen symbol GZMB
Produktlinje R&D Systems
Indhold og opbevaring Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.