Få mere at vide
- Home
- Products
- Immunoassay-reagenser og -sæt
- Singleplex og Multiplex Bead Based Immunoassays
- R&D Systems Human Luminex™ Discovery Assay
R&D Systems Human Luminex™ Discovery Assay
Artikelnummer. 18772204
Skift visning
Mængde:
1 Plex
10 Plex
11 Plex
12 Plex
13 Plex
14 Plex
15 Plex
16 Plex
17 Plex
18 Plex
19 Plex
2 Plex
20 Plex
21 Plex
22 Plex
23 Plex
24 Plex
25 Plex
26 Plex
27 Plex
28 Plex
29 Plex
3 Plex
30 Plex
31 Plex
32 Plex
33 Plex
34 Plex
35 Plex
36 Plex
37 Plex
38 Plex
39 Plex
4 Plex
40 Plex
41 Plex
42 Plex
43 Plex
44 Plex
45 Plex
46 Plex
47 Plex
48 Plex
49 Plex
5 Plex
50 Plex
6 Plex
7 Plex
8 Plex
9 Plex
50 product options available for selection
| Artikelnummer. | Mængde |
|---|---|
| 18772204 | 8 Plex |
| 30001637 | 17 Plex |
| 30001583 | 14 Plex |
| 30001543 | 2 Plex |
| 18743167 | 9 Plex |
| 18701207 | 5 Plex |
| 30000711 | 4 Plex |
| 18792114 | 19 Plex |
| 18722114 | 13 Plex |
| 18751994 | 18 Plex |
| 18711994 | 10 Plex |
| 18722464 | 12 Plex |
| 18792234 | 15 Plex |
| 18782234 | 11 Plex |
| 18702204 | 22 Plex |
| 18711924 | 7 Plex |
| 18752044 | 16 Plex |
| 18782144 | 20 Plex |
| 18771844 | 1 Plex |
| 18752434 | 21 Plex |
| 18752284 | 6 Plex |
| 18722004 | 3 Plex |
| 18791834 | 35 Plex |
| 18732014 | 32 Plex |
| 18771944 | 23 Plex |
| 18792174 | 33 Plex |
| 18702174 | 26 Plex |
| 18702104 | 42 Plex |
| 18772054 | 28 Plex |
| 18762294 | 27 Plex |
| 18782364 | 31 Plex |
| 18782214 | 30 Plex |
| 18792094 | 25 Plex |
| 18731834 | 43 Plex |
| 18772324 | 24 Plex |
| 18461770 | 45 Plex |
| 18472310 | 40 Plex |
| 18421230 | 37 Plex |
| 18401330 | 39 Plex |
| 18461520 | 49 Plex |
| 18492540 | 44 Plex |
| 18471520 | 34 Plex |
| 18462550 | 50 Plex |
| 18482310 | 47 Plex |
| 18411530 | 48 Plex |
| 18401230 | 29 Plex |
| 18471730 | 38 Plex |
| 18421790 | 41 Plex |
| 18451260 | 46 Plex |
| 18451350 | 36 Plex |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 50 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
18772204
Leverandør
R&D Systems
Leverandørnr.
LXSAHM08
-
14605.00 DKK
13812.75 DKK / 1 sæt
Spare 792.25 DKK
5% Slukket
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare.
Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 8 Plex |
| Arter | Human |
| Bindende mål | Multiplex Cytokine Assay Kits |
| Gen symbol | GZMB |
| Produktlinje | R&D Systems |
| Indhold og opbevaring | Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date. |